Learn More
Acide 2-Fluoro-4-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399715 1 g 1g
11309725 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19770.03
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 403-24-7 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 403-24-7
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Numéro MDL MFCD00275565
Clé InChI MMWFMFZFCKADEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylic acid, 2-fluoro-4-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-4-nitro-benzoic acid, 4-carboxy-3-fluoronitrobenzene, benzoic acid, 2-fluoro-4-nitro, pubchem1310, acmc-1cts9, 2-fluoro4-nitrobenzoic acid, 2-fluor-4-nitro-benzoesaure
CID PubChem 302679
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Point de fusion 172°C to 175°C
Quantité 1 g
Beilstein 2582091
Poids de la formule 185.11
Pourcentage de pureté 98%