Learn More
2-Fluoro-4-nitrotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11491778
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491778 5 g 5g
11401788 25 g 25g
11411788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11491778 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14464.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1427-07-2 | C7H6FNO2 | 155.128 g/mol
It finds its use in the synthesis of 2-fluoro-4-nitrobenzoic acid and also was used in a study of aquatic toxicity against Poecilia reticulata and Tetrahymena pyriformis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la synthèse de l’acide 2-fluoro-4-nitrobenzoïque. Il a également été utilisé dans une étude sur la toxicité aquatique envers les espèces Poecilia reticulata et Tetrahymena pyriformis.
Solubilité
Insoluble dans l’eau. La solubilité dans le méthanol donne une turbidité très faible.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1427-07-2
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.128
Numéro MDL MFCD00007199
Clé InChI WIQISTBTOQNVCE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-nitrotoluene, toluene, 2-fluoro-4-nitro, benzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro, 3-fluoro-4-methylnitrobenzene, 1-methyl-2-fluoro-4-nitrobenzene, 2-fluoro-1-methyl-4-nitro-benzene, pubchem1592, 2-fluoro4-nitrotoluene, acmc-209cov, 2-fluor-4-nitro-toluol
CID PubChem 74025
Nom IUPAC 2-fluoro-1-méthyl-4-nitrobenzène
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-nitrotoluene
Point de fusion 32°C to 37°C
Point d’ébullition 56°C to 58°C (1 mmHg)
Point d’éclair 73°C (163°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2250156
Informations sur la solubilité Insoluble in water. Solubility in methanol gives very faint turbidity.
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté 98%