Learn More
Acide phénylacétique 2-fluoro-4-(pentafluorothio), 97 %
Code produit 15436707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436707 1 g 1g
15428665 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33834.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1240257-93-5
Formule moléculaire C8H6F6O2S
Poids moléculaire (g/mol) 280.184
Numéro MDL MFCD16652509
Clé InChI ZTDHXJDCNBDLPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-pentafluorosulfur phenylacetic acid, 2-fluoro-4-pentafluorothio phenylacetic acid, 2-fluoro-4-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl acetic acid
CID PubChem 66523510
Nom IUPAC Acide 2-[2-fluoro-4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phényl]acétique
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(F)(F)(F)(F)F)F)CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(pentafluorothio)phenylacetic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 280.18
Pourcentage de pureté 97%