Learn More
2-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15455997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15455997 5 g 5g
15445997 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15455997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33203.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1227628-83-2 | C8H4F4O2 | 208.112 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1227628-83-2
Formule moléculaire C8H4F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.112
Numéro MDL MFCD16652440
Clé InChI DEACWPDDLIOZJV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethoxy benzaldehyde
CID PubChem 53465593
Nom IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.4455
Quantité 5 g
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté 97%