Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385189
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11385189 25 g 25g
11365189 1 g 1g
11375189 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11385189 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18500.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 89763-93-9 | C8H4F4O | 192.113 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 89763-93-9
Formule moléculaire C8H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 192.113
Numéro MDL MFCD00061310
Clé InChI KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem4235, acmc-209r2s, ksc496e9p, attercop-chm at111109, a,a,a,2-tetrafluoro-p-tolualdehyde, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzaldehy, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzaldehyde, 2-fluoro4-trifluoromethyl benzaldehyde
CID PubChem 522929
Nom IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densité 1.41
Point d’ébullition 118°C to 119°C
Point d’éclair 110° (230°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 25 g
Beilstein 7703632
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 192.11
Pourcentage de pureté 97%