Learn More
Acide 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492140 1 g 1g
11402150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492140 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H28788.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 503309-11-3 | C7H5BF4O2 | 207.919 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 503309-11-3
Formule moléculaire C7H5BF4O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.919
Numéro MDL MFCD03094995
Clé InChI SSFSVKVWAURAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethylphenylboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl phenyl, pubchem1859, acmc-209klg, ksc269g4l, 4-borono-3-fluorobenzotrifluoride
CID PubChem 16414145
Nom IUPAC Acide [2-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 113°C to 115°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.92
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.