Learn More
Acide 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoïque, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11397496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397496 25 g 25g
11377496 1 g 1g
11387496 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09571.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115029-24-8
Formule moléculaire C8H4F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.112
Numéro MDL MFCD00010322
Clé InChI OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-20aidb, pubchem2079, ksc509c3f, rarechem al bo 0632, 4-carboxy-3-fluorobenzotrifluoride
CID PubChem 518003
Nom IUPAC Acide 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 166°C to 170°C
Quantité 25 g
Beilstein 8409774
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté ≥98%