Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 99%, ACROS Organics™
Code produit 10297270 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
1 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10297270 1 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10297270 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 308180010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 115029-24-8
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 165°C to 169°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H4F4O2
Formule linéaire FC6H3(CF3)COH
Numéro MDL MFCD00010322
Quantité 1 g
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, acmc-20aidb, pubchem2079, ksc509c3f, rarechem al bo 0632, 4-carboxy-3-fluorobenzotrifluoride
Clé InChI OCIYTBZXTFPSPI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 208.112
CID PubChem 518003
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Crystals