Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30783105
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30783105 100 g
30780908 1 g
30768364 5 g
30775322 10 g
30773329 250 mg
30773308 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30783105 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10791100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 146070-34-0
Formule moléculaire C8H3F4N
Numéro MDL MFCD00061279
Quantité 100 g
SMILES N#CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1F
Poids moléculaire (g/mol) 189.11
Pourcentage de pureté 98%