Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454477 5 g 5g
11444477 1 g 1g
11309629 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20485.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 146070-34-0 | C8H3F4N | 189.113 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146070-34-0
Formule moléculaire C8H3F4N
Poids moléculaire (g/mol) 189.113
Numéro MDL MFCD00061279
Clé InChI JLTYVTXTSOYXMX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzonitrile, 3-fluoro-4-cyano-benzotrifluoride, 4-cyano-3-fluorobenzotrifluoride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, .alpha.,.alpha.,.alpha.,2-tetrafluoro-p-tolunitrile, pubchem4798, intermediates-zcf02116
CID PubChem 518973
Nom IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Densité 1.358
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 8313354
Poids de la formule 189.11
Pourcentage de pureté 98%