Learn More
Chlorure de 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10255114 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10255114 1 g Flacon en verre 1g
10431294 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10255114 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 126917-10-0
Formule moléculaire C8H3ClF4O
Poids moléculaire (g/mol) 226.56
Numéro MDL MFCD00061155
Clé InChI OOAHPLWBUUTFMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl benzoylchloride, benzoyl chloride, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoyl chloride, benzoyl chloride,2-fluoro-4-trifluoromethyl, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-1-benzenecarbonyl chloride, alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoro-p-toluoyl chloride, acmc-1c5cr, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoylchloride, 4-trifluoromethyl-2-fluorobenzoyl chloride
CID PubChem 145580
Nom IUPAC Chlorure de 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoyle
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)F)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.5000g/mL
Point d’ébullition 188.0°C to 189.0°C
Point d’éclair 81°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H3(CF3)COCl
Indice de réfraction 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.5
Poids de la formule 226.56
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO– À des fins de recherche uniquement