Learn More
2-Fluoro-4-(trifluorométhyl)acide nicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15498135
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15498135 250 mg 250mg
15465367 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15498135 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32618.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1040681-74-0 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1040681-74-0
Formule moléculaire C7H3F4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.1
Numéro MDL MFCD10687403
Clé InChI ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9
CID PubChem 28307766
Nom IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorométhyle)pyridine-3-acide carboxylique
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Point de fusion 91°C to 93°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 209.1
Pourcentage de pureté 97%