Learn More
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, Maybridge
Code produit 10607200
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10607200 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10607200 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00203DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
CAS 1040681-74-0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H3F4NO2
Quantité 1 g
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylicacid, 2-fluoro-4-trifluoromethyl nicotinic acid, acmc-20anv9
Clé InChI ABXMDMDQUVWALB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CN=C(C(=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
Nom IUPAC 2-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Poids moléculaire (g/mol) 209.1
CID PubChem 28307766
Poids de la formule 209.1
Pourcentage de pureté 97%