Learn More
2-fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15465987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15465987 5 g 5g
15455987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15465987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33198.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 118078-66-3 | Molecular Formula: C6H3F4N | Molecular Weight: 165.091 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
2-fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine agit comme réactif dans la préparation des aminopyridines par des réactions d’amination. Il est également utilisé comme ligand catalytique pour la préparation régiosélective des tétraméthylbiphényles par couplage oxydatif aérobie du xylène catalysé par le palladium.
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’alcool, de l’acétonitrile et du N,N-diméthylformamide
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118078-66-3
Formule moléculaire C6H3F4N
Poids moléculaire (g/mol) 165.091
Numéro MDL MFCD09879262
Clé InChI DFNQBXZKPUBEIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-4-trifluoromethyl pyridine, 2-fluoro-4-trifluoromethyl-pyridine, pyridine, 2-fluoro-4-trifluoromethyl, pubchem23563, acmc-1c7kk, 2-fluoranyl-4-trifluoromethyl pyridine
CID PubChem 11159514
Nom IUPAC 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)pyridine
SMILES C1=CN=C(C=C1C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Point d’ébullition 113°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Miscible with water,alcohol,acetonitrile and N,N-dimethylformamide
Poids de la formule 165.09
Pourcentage de pureté 97%