Learn More
Acide 2-Fluoro-5-(3-fluoro-4-méthylbenzylcarbamoyl)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15490926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15490926 1 g 1g
15400936 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15490926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54230.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1449132-35-7
Formule moléculaire C15H14BF2NO3
Poids moléculaire (g/mol) 305.088
Numéro MDL MFCD20040159
Clé InChI LZBLIQJRKZLMQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-3-fluoro-4-methylbenzylcarbamoyl benzeneboronic acid, 2-fluoro-5-3-fluoro-4-methylphenyl methyl carbamoyl phenylboronic acid
CID PubChem 73995702
Nom IUPAC Acide [2-fluoro-5-[(3-fluoro-4-méthylphényl)méthylcarbamoyl]phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(=O)NCC2=CC(=C(C=C2)C)F)F)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(3-fluoro-4-methylbenzylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 305.09
Pourcentage de pureté 97%