Learn More
2-Fluoro-5-méthoxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493148
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 11493148
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A18904.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 105728-90-3 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air, stocker à l’abri de l’air. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 105728-90-3
Formule moléculaire C8H7FO2
Poids moléculaire (g/mol) 154.14
Numéro MDL MFCD00070795
Clé InChI DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-fluoro-m-anisaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy-benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem2634, 4-fluoro-3-formylanisole, acmc-2098hi, ksc490m2b, 2-fluoro-5-methyloxy benzaldehyde, 2-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
CID PubChem 2734872
Nom IUPAC 2-fluoro-5-méthoxybenzaldéhyde
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Densité 1.237
Point d’ébullition 80°C (0.9 mmHg)
Point d’éclair 107°C (224°F)
Indice de réfraction 1.533
Quantité 25 g
Beilstein 4379088
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 154.14
Pourcentage de pureté 97%