Learn More
Acide 2-Fluoro-5-méthoxybenzoïque, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15429047
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15429047 250 mg 250mg
15409047 1 g 1g
15419047 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15429047 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52365.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 367-83-9 | C8H7FO3 | 170.139 g/mol
2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-fluoro-5-méthoxybenzoïque est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 367-83-9
Formule moléculaire C8H7FO3
Poids moléculaire (g/mol) 170.139
Numéro MDL MFCD00272566
Clé InChI REDSLTKMNCCQBC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774543
Nom IUPAC Acide 2-fluoro-5-méthoxybenzoïque
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)F)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methoxybenzoic acid
Quantité 250 mg
Synonyme 2-fluoro-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-fluoro-5-methoxy, benzoic acid, 2-fluoro-5-methoxy, pubchem4966, 6-fluoro-m-anisic acid, 3-carboxy-4-fluoroanisole, 2-fluoro-5-methoxybenzoicacid, 6-fluoro-3-methoxybenzoic acid, rarechem al bo 0748, buttpark 45\01-62
Poids de la formule 170.14
Pourcentage de pureté ≥97%