Learn More
2-Fluoro-5-méthoxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475477 5 g 5g
15465477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32724.06
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 127667-01-0 | Molecular Formula: C8H6FNO | Molecular Weight: 151.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127667-01-0
Formule moléculaire C8H6FNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.14
Numéro MDL MFCD00142921
Clé InChI VBZLRHYLNXWZIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-methoxy-benzonitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-methoxy, 3-cyano-4-fluoroanisole, fluoromethoxybenzonitrile2, 2-fluoro-5-methoxybenzenecarbonitrile, pubchem3500, acmc-209bct, ksc494m9f, 2-fluoro-5-methoxy benzonitrile, buttpark 80\01-21
CID PubChem 2774546
Nom IUPAC 2-Fluoro-5 -méthoxybenzonitrile
SMILES COC1=CC(C#N)=C(F)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Point de fusion 81°C to 85°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 151.14
Pourcentage de pureté 98%