Learn More
2-Fluoro-5-méthyl-4-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15438315
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15438315 250 mg 250mg
15435897 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438315 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33105.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1373920-66-1
Formule moléculaire C8H7F4N
Poids moléculaire (g/mol) 193.15
Numéro MDL MFCD22201049
Clé InChI SCCCZPNCTRGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-methyl-4-trifluoromethyl aniline
CID PubChem 86277650
Nom IUPAC 2-fluoro-5-méthyl-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES CC1=CC(N)=C(F)C=C1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)aniline
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2810
Poids de la formule 193.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide