Learn More
2-Fluoro--méthylaniline,5-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11393037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11393037 5 g 5g
11303047 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11393037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13411.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 452-84-6 | C7H8FN | 125.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 452-84-6
Formule moléculaire C7H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 125.15
Numéro MDL MFCD00007654
Clé InChI QZUXMXZNVAJNSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-amino-4-fluorotoluene, 6-fluoro-m-toluidine, 2-fluoro-5-methylphenylamine, 2-fluoro-5-methylbenzenamine, benzenamine, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methylbenzeneamine, 2-fluoro-5-methyl-aniline, pubchem1507, 2-fluoro-5-metylaniline, acmc-209k1v
CID PubChem 262970
Nom IUPAC 2-fluoro-5-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(F)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methylaniline
Densité 1.109
Point d’ébullition 80°C to 86°C (11 mmHg)
Point d’éclair 81°C (177°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.533
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 2715995
Poids de la formule 125.15
Pourcentage de pureté 98%