Learn More
2-Fluoro-5-méthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395299 1 g 1g
11305309 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11395299 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20275.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 63762-79-8 | C7H7FO | 126.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63762-79-8
Formule moléculaire C7H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 126.13
Numéro MDL MFCD00190101
Clé InChI XEHPMVZYZDQLDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 2-fluoro-5-methyl, 2-fluoro-5-methyl-phenol, 4-fluoro-3-hydroxytoluene, 6-fluoro-m-cresol, 6-fluoo-m-cresol, pubchem1498, acmc-209vyr, 2-fluoro-5-methyl phenol, 2-fluoranyl-5-methyl-phenol, ksc494c5d
CID PubChem 182387
Nom IUPAC 2-fluoro-5-méthylphénol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methylphenol
Densité 1.155
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 67°C (152°F)
Indice de réfraction 1.5105
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2433017
Poids de la formule 126.13
Pourcentage de pureté 97%