Learn More
Acide 2-Fluoro-5-méthylphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15433477
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15433477 250 mg 250mg
11405850 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15433477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26482.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 203314-27-6
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD06660230
Clé InChI CQFSSMCJXPLZAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-methylphenylacetic acid, 2-2-fluoro-5-methylphenyl acetic acid, 2-fluoro-5-methylphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-fluoro-5-methyl, acmc-20anut, 2-2-fluoro-5-methyl-phenyl acetic acid
CID PubChem 17750675
Nom IUPAC Acide 2-(2-fluoro-5-méthylphényl)acétique
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)F)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methylphenylacetic acid
Quantité 250 mg
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 97%