Learn More
2-fluoro-5-méthylsulphonylnitrobenzène, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10791452 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10791452 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10791452 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425000025
 Article restreint
En stock
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Note relative au nom 95%
CAS 453-72-5
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 152°C to 158°C
Couleur Vert-jaune à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6FNO4S
Numéro MDL MFCD00025066
Quantité 2.5 g
Synonyme 4-methylsulfonyl-2-nitrofluorobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene, 1-fluoro-4-methanesulfonyl-2-nitrobenzene, 2-fluoro-5-methyl sulfonyl nitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene, 4-fluoro-3-nitrophenyl methyl sulfone, benzene,1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro, 2-fluoro-5-methylsulfonylnitrobenzene, 2-fluoro-5-methylsulphonyl nitrobenzene, 1-fluoro-4-methylsulfonyl-2-nitro-benzene
Clé InChI OUSNDSFSTBZESM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(F)C(=C1)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 1-fluoro-4-methanesulfonyl-2-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 219.19
CID PubChem 313137
Poids de la formule 219.19
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Fluoro-5-methylsulphonylnitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement