Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 27996-87-8 |
| Formule moléculaire | C7H4FNO3 |
| Numéro MDL | MFCD00042298 |
| Quantité | 500 g |
| SMILES | C1=C(C(=CC=C1[N+](=O)[O-])F)C=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 169.11 |
| Pourcentage de pureté | 98% |