Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394096 5 g 5g
11384096 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11394096 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19233.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 27996-87-8 | C7H4FNO3 | 169.111 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-fluoro-5-nitrobenzaldéhyde, est utilisé comme matière première importante et comme intermédiaire dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Stable dans les conditions de stockage recommandées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27996-87-8
Formule moléculaire C7H4FNO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.111
Numéro MDL MFCD00042298
Clé InChI VVXFDFQEIRGULC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme fluoro nitrobenzaldehyde, 5-nitro-2-fluorobenzaldehyde, 4-fluoro-3-formylnitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-nitro, pubchem1459, acmc-209h0h, akos bb460, asischem d51510, 2-fluoro-5 nitrobenzaldehyde
CID PubChem 2734770
Nom IUPAC 2-fluoro-5-nitrobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C=O)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Point de fusion 57°C to 59°C
Quantité 5 g
Beilstein 1950329
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Poids de la formule 169.11
Pourcentage de pureté 98%