Learn More
Acide 2-Fluoro-5-nitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449607 25 g 25g
11429607 1 g 1g
11439607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22100.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7304-32-7 | C7H4FNO4 | 185.11 g/mol
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid may be used in the synthesis of dibenz[b,f]oxazepin-11(10H)-ones, via the nucleophilic aromatic substitution (SNAr) of fluorine in 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid with the OH of various 2-aminophenols on solid support, synthesis of substituted dibenzazocines on solid support, via SNAr of fluorine in 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid with the OH function of the immobilized polysubstituted phenols, in the synthesis of oxazepines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-Fluoro-5-nitrobenzoïque peut être utilisé dans la synthèse de dibenz[b,f]oxazépine-11(10H)-ones, via la substitution aromatique nucléophile (SNAr) de fluor dans l’acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque avec l’OH de divers 2-aminophénols sur support solide, la synthèse de dibenzazocines substituées sur support solide, via SNAr de fluor dans l’acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque avec la fonction OH des phénols polysubstitués immobilisés, dans la synthèse des oxazépines.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éthanol.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7304-32-7
Formule moléculaire C7H4FNO4
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Numéro MDL MFCD00134238
Clé InChI ICXSHFWYCHJILC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-nitrobenzoic acid, 2-fluoro-5-nitrobenzoicacid, 2-fluoro-5-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-nitro, 2-fluoro-5-nitro-benzoicacid, pubchem1307, acmc-209op6, ksc377e3h, 2-fluoro-5-nitrobenzotc acid, 2-fluoro-5-nitro benzoic acid
CID PubChem 280997
Nom IUPAC acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Point de fusion 142°C to 144°C
Quantité 25 g
Beilstein 1912835
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ethanol.
Poids de la formule 185.11
Pourcentage de pureté 98%