Learn More
Acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30401531
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30401531 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30401531 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59377510G
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-nitrobenzoic Acid
CAS 7304-32-7
Formule moléculaire C7H4FNO4
Quantité 10 g
Synonyme NSC 133450
Formule InChI InChI=1S/C7H4FNO4/c8-6-2-1-4(9(12)13)3-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1cc(ccc1F)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC acide 2-fluoro-5-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 185.11
Poids de la formule 185.0124