Learn More
2-fluoro-5-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10385152
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10385152 1 g 1g
10622273 10 g 10g
10481124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10385152 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00351DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 17417-09-3
Formule moléculaire C7H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Numéro MDL MFCD00042299
Clé InChI YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
CID PubChem 519417
Nom IUPAC 2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.11
Pourcentage de pureté 97%