Learn More
2-fluoro-5-nitrobenzonitrile, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459603
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459603 1 g 1g
11469603 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11459603 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12417.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17417-09-3 | C7H3FN2O2 | 166.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17417-09-3
Formule moléculaire C7H3FN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.11
Numéro MDL MFCD00042299
Clé InChI YLACBMHBZVYOAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 2-fluoro-5-nitro, 3-cyano-4-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-5-nitro-benzonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-5-nitrobenzenenitrile, 3-cyano-4-fluoro-1-nitrobenzene, pubchem4792, intermediates-zcf02297, acmc-209e7w, 5-nitro-2-fluorobenzonitrile
CID PubChem 519417
Nom IUPAC 2-fluoro-5-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(F)C(=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-nitrobenzonitrile
Point de fusion 70°C to 72°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2048720
Poids de la formule 166.11
Pourcentage de pureté ≥98%