Learn More
2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11479286
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11479286 5 g 5g
11489286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11479286 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18130.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 400-74-8 | C7H3F4NO2 | 209.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 400-74-8
Formule moléculaire C7H3F4NO2
Poids moléculaire (g/mol) 209.1
Numéro MDL MFCD00024576
Clé InChI DNTHMWUMRGOJRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-nitrobenzotrifluoride, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-2-tetrafluorotoluene, 2-fluoro-5-nitro trifluoromethyl benzene, 1-fluoro-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, 1-fluoro-2-trifluoromethyl-4-nitrobenzene, 5-nitro-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, pubchem1653, 2-fluor-5-nitrobenzotrifluorid
CID PubChem 94954
Nom IUPAC 1-fluoro-4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-nitrobenzotrifluoride
Densité 1.522
Point d’ébullition 105°C to 110°C (25 mmHg)
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.465
Quantité 5 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1881423
Poids de la formule 209.1
Pourcentage de pureté 98%