Learn More
2-fluoro-5-nitrotoluène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11497606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11497606 50 g 50g
11487606 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11497606 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14649.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 455-88-9 | C7H6FNO2 | 155.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 455-88-9
Formule moléculaire C7H6FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 155.13
Numéro MDL MFCD00007284
Clé InChI XUCYJGMIICONES-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro, 4-fluoro-3-methylnitrobenzene, toluene, 2-fluoro-5-nitro, 1-fluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, 5-nitro-2-fluorotoluene, 3-methyl-4-fluoronitrobenzene, pubchem1593, 2-fluoro-5-nitro-toluene, 5-nitro-2-fluoro toluene
CID PubChem 68001
Nom IUPAC 1-fluoro-2-méthyl-4-nitrobenzène
SMILES CC1=CC(=CC=C1F)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-nitrotoluene
Point de fusion 37°C to 40°C
Point d’ébullition 98°C to 101°C (13 mmHg)
Point d’éclair 105°C (221°F)
Quantité 50 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 1940341
Poids de la formule 155.13
Pourcentage de pureté ≥98%