Learn More
2-fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11342559
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342559 1 g 1g
11352559 5 g 5g
11362559 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11342559 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26655.03
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Le 2-fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde est utilisé comme précurseur pour la synthèse organique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants, les agents réducteurs puissants, les acides forts, l’ammoniaque et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 886497-81-0
Formule moléculaire C8H4F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.112
Numéro MDL MFCD04115886
Clé InChI FMDGCHMPSCBYFX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2783324
Nom IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorométhoxy)benzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)(F)F)C=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Indice de réfraction 1.443
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-trifluoromethoxy fluorobenzene, benzaldehyde,2-fluoro-5-trifluoromethoxy, pubchem4231, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethoxy
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté 97%