Learn More
2-fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438187 25 g 25g
11418187 1 g 1g
11428187 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438187 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17556.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 535-52-4 | C7H5F4N | 179.118 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 535-52-4
Formule moléculaire C7H5F4N
Poids moléculaire (g/mol) 179.118
Numéro MDL MFCD00007653
Clé InChI DRKWGMXFFCPZLW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluidine, 4-fluoro-3-aminobenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzenamine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine, benzenamine, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, .alpha.,.alpha.,.alpha.,6-tetrafluoro-m-toluidine, pubchem1538, ksc494s7l
CID PubChem 136349
Nom IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Densité 1.378
Point d’ébullition 210°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.461
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 1950800
Poids de la formule 179.12
Pourcentage de pureté 97%