Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 535-52-4 |
| Formule moléculaire | C7H5F4N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2 |
| SMILES | Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 179.11 |
| Poids de la formule | 179.0358 |