Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline, TRC
Code produit 30408328
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30408328 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30408328 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF59609550G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
CAS 535-52-4
Formule moléculaire C7H5F4N
Quantité 50 g
Synonyme 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride, NSC 10327, alpha,alpha,alpha,6-Tetrafluoro-m-toluidine
Formule InChI InChI=1S/C7H5F4N/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3H,12H2
SMILES Nc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
Nom IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 179.11
Poids de la formule 179.0358