Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)anisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399809
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399809 5 g 5g
11389809 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399809 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23516.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 261951-78-4 | C8H6F4O | 194.129 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 261951-78-4
Formule moléculaire C8H6F4O
Poids moléculaire (g/mol) 194.129
Numéro MDL MFCD01631564
Clé InChI AXEAQZIYCQTHQV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethyl anisole, 1-fluoro-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene, 4-fluoro-3-methoxybenzotrifluoride, pubchem8275, acmc-1ceet, 4-fluoro-3-methoxy-benzotrifluoride, 1-fluoranyl-2-methoxy-4-trifluoromethyl benzene
CID PubChem 2774771
Nom IUPAC 1-fluoro-2-méthoxy-4-(trifluorométhyl) benzène
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)anisole
Point d’éclair 62°C (144°F)
Indice de réfraction 1.4352
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 194.13
Pourcentage de pureté 97%