Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11458847
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11458847 1 g 1g
11468847 5 g 5g
11478847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11458847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19973.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 146137-78-2
Formule moléculaire C8H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 192.11
Numéro MDL MFCD00061311
Clé InChI IDLNLGMUINCSGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzaldehyde, 4-fluoro-3-formylbenzotrifluoride, benzaldehyde, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem5798, acmc-209cwf, intermediates-zcf02118, ksc496a6r
CID PubChem 2734904
Nom IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES FC1=CC=C(C=C1C=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densité 1.36
Point d’ébullition 176°C
Point d’éclair 76°C (168°F)
Indice de réfraction 1.451
Quantité 1 g
Beilstein 5810686
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 192.11
Pourcentage de pureté 97%