Learn More
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30784494
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30784494 25 g
30781099 5 g
30771837 1 g
30772987 100 g
30775343 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30784494 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1084025g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
CAS 146137-78-2
Formule moléculaire C8H4F4O
Numéro MDL MFCD00061311
Quantité 25 g
SMILES O=CC1=CC(C(F)(F)F)=CC=C1F
Poids moléculaire (g/mol) 192.11
Pourcentage de pureté 98%