Learn More
Acide 2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoïque, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449806 5 g 5g
11439806 1 g 1g
11389619 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449806 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20293.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 115029-23-7 | C8H3F4O2 | 207.10 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115029-23-7
Formule moléculaire C8H3F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 207.10
Numéro MDL MFCD00061292
Clé InChI LIFKXWNFWIUMJT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzoicacid, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-toluic acid, benzoic acid, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, maybridge1_006396, 2-fluoro-5-trifluoromethylbenzioc acid, pubchem4758, acmc-1bvsf, ksc180k3f
CID PubChem 688292
Nom IUPAC Acide 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES [O-]C(=O)C1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 101°C to 102°C
Quantité 5 g
Beilstein 5813056
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté ≥98%