Learn More
Acide 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoïque, TRC
Code produit 30396558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30396558 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30396558 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF5984751G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
CAS 115029-23-7
Formule moléculaire C8H4F4O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H4F4O2/c9-6-2-1-4(8(10,11)12)3-5(6)7(13)14/h1-3H,(H,13,14)
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C(=O)O)F
Poids moléculaire (g/mol) 208.11
Poids de la formule 208.0147