Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11469586
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11469586 5 g 5g
11459586 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469586 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20163.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4088-84-0
Formule moléculaire C8H3F4N
Poids moléculaire (g/mol) 189.113
Numéro MDL MFCD00061280
Clé InChI LCLVMSCLLULGRY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-tolunitrile, benzonitrile, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, 2-fluoro-5-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem2739, ksc583s5h, 3-cyano-4-fluorotrifluorotoluene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-benzonitrile
CID PubChem 521016
Nom IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)C#N)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Point d’ébullition 185°C to 187°C
Indice de réfraction 1.446
Quantité 5 g
Numéro UN UN3276
Beilstein 2616671
Poids de la formule 189.11
Pourcentage de pureté 97%