Learn More
2-Fluoro-5-(trifluorométhyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11430451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430451 5 g 5g
11420451 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11430451 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20004.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141483-15-0
Formule moléculaire C7H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 180.10
Numéro MDL MFCD00061286
Clé InChI MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenol, 4-fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride, 2-fluoro-5-trifluoromethyl-phenol, phenol, 2-fluoro-5-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,6-tetrafluoro-m-cresol, pubchem4145, intermediates-zcf02079, acmc-1c6g6, ksc495m9p, 5-trifluoromethyl-2-fluorophenol
CID PubChem 518888
Nom IUPAC 2-fluoro-5-(trifluorométhyle)phénol
SMILES OC1=CC(=CC=C1F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
Densité 1.436
Point d’ébullition 146°C
Point d’éclair 57°C (134°F)
Indice de réfraction 1.439
Quantité 5 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 8392138
Poids de la formule 180.1
Pourcentage de pureté 97%