Learn More
Isocyanate de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11379909
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11379909 5 g 5g
11369909 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11379909 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25630.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 69922-27-6 | C8H3F4NO | 205.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69922-27-6
Formule moléculaire C8H3F4NO
Poids moléculaire (g/mol) 205.11
Numéro MDL MFCD00673069
Clé InChI NAIKHCBDZGSGHH-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2733380
Nom IUPAC 1-fluoro-2-isocyanato-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES FC1=CC=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Densité 1.418
Point d’ébullition 53°C (2.5 mmHg)
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 5 g
Numéro UN UN2206
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan
Poids de la formule 205.11
Pourcentage de pureté 97%