Learn More
2’-Fluoro-5’-(trifluorométhyl)propiophénone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11489107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489107 1 g 1g
11499107 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20660.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207974-18-3
Formule moléculaire C10H8F4O
Poids moléculaire (g/mol) 220.17
Numéro MDL MFCD00061260
Clé InChI SCKAMDGXXQFMFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-trifluoromethyl propiophenone, 2'-fluoro-5'-trifluoromethyl propiophenone, 1-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, acmc-1cich, 5-fluoro-2-trifluoromethyl propiophenone, 1-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl phenyl propan-1-one, 1-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl-1-propanone #
CID PubChem 605675
Nom IUPAC 1-[2-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl]propan-1-one
SMILES CCC(=O)C1=C(F)C=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)propiophenone
Indice de réfraction 1.449
Quantité 1 g
Poids de la formule 220.17
Pourcentage de pureté 97%