Learn More
2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30988473
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30988473 10 g
30972670 100 g
30972870 25 g
30969455 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30988473 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1079210g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-5-trifluoromethylbenzonitrile
CAS 4088-84-0
Formule moléculaire C8H3F4N
Numéro MDL MFCD00061280
Quantité 10 g
SMILES C1=C(C=CC(=C1C#N)F)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 189.11
Pourcentage de pureté 98%