Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Fluoro-6-iodobenzonitrile |
| CAS | 79544-29-9 |
| % min. CAS | 97.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 49°C to 53°C |
| Couleur | Blanc |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C7H3FIN |
| Show More |