Learn More
2-Fluoro-6-iodobenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444643
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444643 5 g 5g
11434643 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444643 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11576.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 79544-29-9 | Molecular Formula: C7H3FIN | Molecular Weight: 247.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79544-29-9
Formule moléculaire C7H3FIN
Poids moléculaire (g/mol) 247.01
Numéro MDL MFCD00015478
Clé InChI FAACTMVXBNSPJA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-iodo-6-fluorobenzonitrile, 2-cyano-3-fluoro-1-iodobenzene, benzonitrile, 2-fluoro-6-iodo, 6-fluoro-2-iodobenzenecarbonitrile, 2-fluoro-6-iodo-benzonitrile, 6-iodo-2-fluorobenzonitrile, pubchem4780, acmc-209php, ksc494e4h, pharmabridge p-2313
CID PubChem 522722
Nom IUPAC 2-fluoro-6-iodobenzonitrile
SMILES FC1=CC=CC(I)=C1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-iodobenzonitrile
Point de fusion 48°C to 52°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 4971873
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 247.01
Pourcentage de pureté 98%