Learn More
2-fluoro-6-méthoxybenzamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15435537 5 g 5g
15445537 250 mg 250mg
15425537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15435537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32774.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 529512-81-0 | C8H8FNO2 | 169.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529512-81-0
Formule moléculaire C8H8FNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.16
Numéro MDL MFCD00277474
Clé InChI BDJNFURQDZEPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-methoxy-benzamide, 2-methoxy-6-fluorobenzamide, 2-fluoro-6-methoxy benzamide, #, benzamide, 2-fluoro-6-methoxy
CID PubChem 579738
Nom IUPAC 2-fluoro-6-méthoxybenzamide
SMILES COC1=C(C(N)=O)C(F)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-methoxybenzamide
Point de fusion 190°C to 194°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.15
Pourcentage de pureté 98%