Learn More
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302009 1 g 1g
11312009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26064.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 78495-63-3 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78495-63-3
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.946
Numéro MDL MFCD02179483
Clé InChI XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacid, 6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 3-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209pef
CID PubChem 3294524
Nom IUPAC acide (2-fluoro-6-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC=C1F)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 124°C to 126°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Sekretesspolicy.