Learn More
Acide 2-fluoro-6-méthoxybenzèneboronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312009 5 g 5g
11302009 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312009 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26064.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 78495-63-3 | C7H8BFO3 | 169.946 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78495-63-3
Formule moléculaire C7H8BFO3
Poids moléculaire (g/mol) 169.946
Numéro MDL MFCD02179483
Clé InChI XOVMDVZAWWQSDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenylboronicacid, 6-fluoro-2-methoxyphenylboronic acid, 3-fluoroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methyloxyphenylboronic acid, boronic acid, b-2-fluoro-6-methoxyphenyl, 2-fluoro-6-methoxy-phenyl boronic acid, acmc-209pef
CID PubChem 3294524
Nom IUPAC acide (2-fluoro-6-méthoxyphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC=C1F)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 124°C to 126°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 169.95
Pourcentage de pureté 98%